1-(Piperidin-4-yl)-2-(trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazole 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201300-250MG PC201300-1G PC201300-5G
APOSPC201300-250MGEA 127 EUR
APOSPC201300-250MG APOSPC201300-1G APOSPC201300-5G
1-(Piperidin-4-yl)-2-(trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazole 95+%
Formel: C₁₃H₁₄F₃N₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09999148
CAS-Nummer: 742076-06-8