3-Fluoro-2,2-dimethylpropanoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201274-100MG PC201274-250MG PC201274-1G
APOSPC201274-100MGEA 63.8 EUR
APOSPC201274-100MG APOSPC201274-250MG APOSPC201274-1G
3-Fluoro-2,2-dimethylpropanoic acid 97%
3-Fluoro-2,2-dimethylpropanoic acid
Formel: C5H9FO2
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17677039
CAS-Nummer: 64241-77-6