4-Fluoro-7-azaindole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201273-1G PC201273-5G
APOSPC201273-1GEA 171 EUR
APOSPC201273-1G APOSPC201273-5G
4-Fluoro-7-azaindole 97%
4-Fluoro-7-azaindole
Formel: C₇H₅FN₂
Schmelzpunkt: 118…120 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08272231
CAS-Nummer: 640735-23-5