2,6-Dichloro-3-fluoropyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC201260-5G PC201260-1G
APOSPC201260-5GEA 197 EUR
APOSPC201260-5G APOSPC201260-1G
2,6-Dichloro-3-fluoropyridine 98%
2,6-Dichloro-3-fluoropyridine
Formel: C₅H₂Cl₂FN
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09907815
CAS-Nummer: 52208-50-1