4-Fluoro-2-methyl-1H-indol-5-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201247-250MG
PC201247-1G
APOSPC201247-250MGEA
42.2
EUR
APOSPC201247-250MG
APOSPC201247-1G
4-Fluoro-2-methyl-1H-indol-5-amine 98%
4-Fluoro-2-methyl-1H-indol-5-amine
Formel:
C₉H₉FN₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09836135 CAS-Nummer: 398487-76-8 |