5-Fluoro-2-pyrimidinecarbonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-Fluoropyrimidine-2-carbonitrile
PC201244-10G PC201244-1G PC201244-5G
APOSPC201244-10GEA 808 EUR
APOSPC201244-10G APOSPC201244-1G APOSPC201244-5G
5-Fluoro-2-pyrimidinecarbonitrile 97%
5-Fluoro-2-pyrimidinecarbonitrile
Formel: C5H2FN3
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11846243
CAS-Nummer: 38275-55-7