6-Fluorochroman-4-amine hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201188-1G PC201188-250MG
APOSPC201188-1GEA 116 EUR
APOSPC201188-1G APOSPC201188-250MG
6-Fluorochroman-4-amine hydrochloride 95+%
6-Fluorochroman-4-amine hydrochloride
Formel: C₉H₁₁ClFNO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09026793
CAS-Nummer: 191609-45-7