4-Amino-2-(trifluormethyl)pyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC201143-5G
PC201143-1G
APOSPC201143-5GEA
69.6
EUR
APOSPC201143-5G
APOSPC201143-1G
4-Amino-2-(trifluormethyl)pyridin 98%
4-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₅F₃N₂ Schmelzpunkt: 58…62 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09056877 CAS-Nummer: 147149-98-2 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |