3-Fluoro-4-cyanopyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201025-1G
PC201025-25G
PC201025-5G
APOSPC201025-1GEA
65.7
EUR
APOSPC201025-1G
APOSPC201025-25G
APOSPC201025-5G
3-Fluoro-4-cyanopyridine 98%
3-Fluoro-4-cyanopyridine
Formel:
C6H3FN2 Schmelzpunkt: 85…88 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04112524 CAS-Nummer: 113770-88-0 UN-Nummer: 3439 ADR: 6.1,III |