4-Chlor-7-fluor-2-methylchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC200601-1G
PC200601-5G
APOSPC200601-1GEA
192
EUR
APOSPC200601-1G
APOSPC200601-5G
4-Chlor-7-fluor-2-methylchinolin
4-Chloro-7-fluoro-2-methylquinoline
Formel:
C₁₀H₇ClFN Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00272333 CAS-Nummer: 18529-04-9 |