4-Brom-2,6-difluoranilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2006-100G PC2006-25G
APOSPC2006-100GEA 55.1 EUR
APOSPC2006-100G APOSPC2006-25G
4-Brom-2,6-difluoranilin 97%
4-Brom-2,6-difluoranilin
Formel: C₆H₄BrF₂N
Molekulargewicht: 208.01 g/mol
Schmelzpunkt: 63…65 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013389
CAS-Nummer: 67567-26-4