4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Chloro-5-cyanobenzotrifluoride
PC2004-1G
PC2004-25G
PC2004-5G
PC2004-100G
APOSPC2004-1GEA
14.7
EUR
APOSPC2004-1G
APOSPC2004-25G
APOSPC2004-5G
APOSPC2004-100G
4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzonitril 98%
4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzonitril
Formel:
C₈H₃ClF₃N Siedepunkt: 100…105 °C/11mmHg Schmelzpunkt: 64…68 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00190117 CAS-Nummer: 1735-54-2 UN-Nummer: 3439 ADR: 6.1,III |