4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC200340-1G PC200340-500MG
APOSPC200340-1GEA 364 EUR
APOSPC200340-1G APOSPC200340-500MG
4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]benzoic acid
4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]benzoic acid
Formel: C₁₅H₁₁F₃O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18425410
CAS-Nummer: 273727-19-8