3-Fluoro-5-formylbenzonitrile 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC200339-5G PC200339-25G
APOSPC200339-5GEA 75.4 EUR
APOSPC200339-5G APOSPC200339-25G
3-Fluoro-5-formylbenzonitrile 98%
3-Fluoro-5-formylbenzonitrile
Formel: C8H4FNO
Siedepunkt: 205 °C
Schmelzpunkt: 82…84 °C
Flammpunkt: 77 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04974123
CAS-Nummer: 1003708-42-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR