Ethyl-3-amino-6-(trifluormethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC200327-500MG PC200327-1G
APOSPC200327-500MGEA 560 EUR
APOSPC200327-500MG APOSPC200327-1G
Ethyl-3-amino-6-(trifluormethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Ethyl-3-amino-6-(trifluormethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Formel: C₁₁H₁₀F₃N₃O₂
Schmelzpunkt: 219…220 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12498719
CAS-Nummer: 1171919-18-8