Ethyl 2,6-bis(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl 2,6-bis(trifluoromethyl)isonicotinate
PC200300-1G PC200300-500MG
APOSPC200300-1GEA 724 EUR
APOSPC200300-1G APOSPC200300-500MG
Ethyl 2,6-bis(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
Ethyl-2,6-bis(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
Formel: C₁₀H₇F₆NO₂
Schmelzpunkt: 41…43 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17015230
CAS-Nummer: 1280520-88-8