1-[6-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazine
Lieferant: Apollo Scientific
PC200280-1G PC200280-500MG
APOSPC200280-1GEA 364 EUR
APOSPC200280-1G APOSPC200280-500MG
1-[6-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazine
1-[6-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazine
Formel: C₁₀H₁₁ClF₃N₃
Schmelzpunkt: 76…78 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00892750
CAS-Nummer: 132834-56-1