4-Piperazino-2-(2-pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
PC200269-1G PC200269-500MG
APOSPC200269-1GEA 364 EUR
APOSPC200269-1G APOSPC200269-500MG
4-Piperazino-2-(2-pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
4-Piperazino-2-(2-pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₁₄H₁₄F₃N₅
Molekulargewicht: 309.3 g/mol
Schmelzpunkt: 133…134 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11100243
CAS-Nummer: 1048913-94-5