Methyl-2-[8-iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl]acetate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC200248-1G
PC200248-500MG
APOSPC200248-1GEA
415
EUR
APOSPC200248-1G
APOSPC200248-500MG
Methyl-2-[8-iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl]acetate
Methyl-2-[8-iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl]acetate
Formel:
C₁₁H₈F₃IN₂O₂ Schmelzpunkt: 126 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD11553037 CAS-Nummer: 1092352-47-0 |