Ethyl 3-amino-1,6-dimethyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC200247-1G PC200247-500MG
APOSPC200247-1GEA 415 EUR
APOSPC200247-1G APOSPC200247-500MG
Ethyl 3-amino-1,6-dimethyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-3-amino-1,6-dimethyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₄F₃N₃O₂
Schmelzpunkt: 81…83 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20921605
CAS-Nummer: 1353877-98-1