Ethyl 1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC200228-1G
PC200228-500MG
PC200228-5G
APOSPC200228-1GEA
132
EUR
APOSPC200228-1G
APOSPC200228-500MG
APOSPC200228-5G
Ethyl 1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidine-3-carboxylate
Ethyl-1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidine-3-carboxylate
Formel:
C₁₄H₁₆ClF₃N₂O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16890141 CAS-Nummer: 1242267-96-4 |