3,5-Dichloro-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}phenylamine
Lieferant: Apollo Scientific
PC200215-1G PC200215-500MG PC200215-5G
APOSPC200215-1GEA 132 EUR
APOSPC200215-1G APOSPC200215-500MG APOSPC200215-5G
3,5-Dichloro-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}phenylamine
3,5-Dichloro-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}phenylamine
Formel: C₁₂H₆Cl₃F₃N₂O
Schmelzpunkt: 143…146 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11553026
CAS-Nummer: 73265-15-3