Methyl-6-(trifluoromethyl)-1H-indol-5-yl ether
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC200200-1G PC200200-500MG
APOSPC200200-1GEA 386 EUR
APOSPC200200-1G APOSPC200200-500MG
Methyl-6-(trifluoromethyl)-1H-indol-5-yl ether
Methyl-6-(trifluoromethyl)-1H-indol-5-yl ether
Formel: C₁₀H₈F₃NO
Schmelzpunkt: 104…105 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11848569
CAS-Nummer: 178896-78-1
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III