Kalium(3-pyridyl)trifluoroborat
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Potassium trifluoro(pyridin-3-yl)borate
PC200190-1G PC200190-500MG PC200190-5G
APOSPC200190-1GEA 125 EUR
APOSPC200190-1G APOSPC200190-500MG APOSPC200190-5G
Kalium(3-pyridyl)trifluoroborat
Potassium(3-pyridyl)trifluoroborate
Formel: C₅H₄BF₃KN
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09038545
CAS-Nummer: 561328-69-6