5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Hydroxy-5-methoxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine

PC200188-1G PC200188-500MG
APOSPC200188-1GEA 452 EUR
APOSPC200188-1G APOSPC200188-500MG
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol 95%
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
Formel: C₆H₅F₃N₂O₂
Molekulargewicht: 194.11 g/mol
Schmelzpunkt: 225…227 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11100214
CAS-Nummer: 808770-42-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR