Ethyl-6-iod-2-(trifluormethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
PC200169-1G PC200169-500MG
APOSPC200169-1GEA 210 EUR
APOSPC200169-1G APOSPC200169-500MG
Ethyl-6-iod-2-(trifluormethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylat
Ethyl-6-iod-2-(trifluormethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylat
Formel: C₁₁H₈F₃IN₂O₂
Schmelzpunkt: 148…149 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06496246
CAS-Nummer: 900019-79-6