5-Bromo-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC200154-1G PC200154-5G PC200154-10G
APOSPC200154-1GEA 29 EUR
APOSPC200154-1G APOSPC200154-5G APOSPC200154-10G
5-Bromo-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
5-Bromo-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
Formel: C₅H₂BrF₃N₂O
Schmelzpunkt: 225…227 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09901776
CAS-Nummer: 942060-14-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR