2-Chloro-5-fluoro-6-methoxynicotinic acid 90%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC200151-1G
PC200151-500MG
APOSPC200151-1GEA
270
EUR
APOSPC200151-1G
APOSPC200151-500MG
2-Chloro-5-fluoro-6-methoxynicotinic acid 90%
2-Chloro-5-fluoro-6-methoxynicotinic acid
Formel:
C₇H₅ClFNO₃ Molekulargewicht: 205.57 g/mol Schmelzpunkt: 164…166 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12025843 CAS-Nummer: 943025-86-3 |