Kalium(4-(1-piperidinylcarbonyl)phenyl)trifluoroborat
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Potassium trifluoro[4-(piperidine-1-carbonyl)phenyl]boranuide
PC200141-10G
PC200141-1G
PC200141-5G
APOSPC200141-10GEA
346
EUR
APOSPC200141-10G
APOSPC200141-1G
APOSPC200141-5G
Kalium(4-(1-piperidinylcarbonyl)phenyl)trifluoroborat
Kalium(4-(1-piperidinylcarbonyl)phenyl)trifluoroborat
Formel:
C₁₂H₁₄BF₃KNO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11977715 CAS-Nummer: 1359865-98-7 |