Kalium(3-carboxyphenyl)trifluoroborat
Lieferant: Apollo Scientific
PC200140-10G PC200140-1G PC200140-5G
APOSPC200140-10GEA 340 EUR
APOSPC200140-10G APOSPC200140-1G APOSPC200140-5G
Kalium(3-carboxyphenyl)trifluoroborat
Potassium-3-carboxyphenyltrifluoroborate
Formel: C₇H₅BF₃KO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07784423
CAS-Nummer: 850313-91-6