Kalium(4-(ethoxycarbonyl)phenyl)trifluoroborat
Lieferant: Apollo Scientific
PC200138-1G
PC200138-5G
APOSPC200138-1GEA
94.5
EUR
APOSPC200138-1G
APOSPC200138-5G
Kalium(4-(ethoxycarbonyl)phenyl)trifluoroborat
Kalium(4-(ethoxycarbonyl)phenyl)trifluoroborat
Formel:
C₉H₉BF₃KO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09800743 CAS-Nummer: 1439402-07-9 |