2-(Methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinamine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Amino-2-(methylthio)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
PC200114-1G PC200114-500MG
APOSPC200114-1GEA 169 EUR
APOSPC200114-1G APOSPC200114-500MG
2-(Methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinamine
2-(Methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinamine
Formel: C₆H₆F₃N₃S
Molekulargewicht: 209.19 g/mol
Schmelzpunkt: 120…121 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01011766
CAS-Nummer: 85730-32-1