Ethyl-4-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC200068-1G
PC200068-500MG
PC200068-5G
APOSPC200068-1GEA
55.1
EUR
APOSPC200068-1G
APOSPC200068-500MG
APOSPC200068-5G
Ethyl-4-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylate
Ethyl-4-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylate
Formel:
C₉H₈F₃NO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12498713 CAS-Nummer: 1171919-08-6 |