8-Chloro-6-(trifluoromethyl)-4(1H)-quinolinone 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC200056-1G
PC200056-250MG
APOSPC200056-1GEA
499
EUR
APOSPC200056-1G
APOSPC200056-250MG
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)-4(1H)-quinolinone 95+%
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)-4(1H)-quinolinone
Formel:
C₁₀H₅ClF₃NO Schmelzpunkt: 285…286 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12827776 CAS-Nummer: 1065092-49-0 |