2-Amino-3,5-difluor-4-(trifluormethyl)pyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1991-1G
PC1991-250MG
APOSPC1991-1GEA
357
EUR
APOSPC1991-1G
APOSPC1991-250MG
2-Amino-3,5-difluor-4-(trifluormethyl)pyridin 95%
2-Amino-3,5-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₃F₅N₂ Siedepunkt: 85…86 °C/27mmHg Dichte: 1,524 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03840199 CAS-Nummer: 883498-68-8 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...