3-Chlor-5-(trifluormethyl)anilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Amino-5-chloro-α,α,α-trifluortoluene, 5-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 3-Amino-5-chlorobenzotrifluoride, 3-Amino-5-chloro-α,α,α-trifluorotoluene, 3-Chloro-5-trifluoromethylaniline
PC1984-5G PC1984-1G
APOSPC1984-5GEA 24.8 EUR
APOSPC1984-5G APOSPC1984-1G
3-Chlor-5-(trifluormethyl)anilin 98%
3-Chlor-5-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅ClF₃N
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02684210
CAS-Nummer: 69411-05-8
EINECS: 273-989-1
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,III