1,3-Difluor-2-iodbenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,6-Difluoroiodobenzene
PC19684-100G PC19684-25G
APOSPC19684-100GEA 120 EUR
APOSPC19684-100G APOSPC19684-25G
1,3-Difluor-2-iodbenzol 98%
1,3-Difluoro-2-iodobenzene
Formel: C₆H₃F₂I
Siedepunkt: 71 °C/14mmHg
Schmelzpunkt: 24 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04039247
CAS-Nummer: 13697-89-7