Tetrabutylammoniumfluorid 1.0 M in THF
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC1945-1L PC1945-250ML
APOSPC1945-1LEA 248 EUR
APOSPC1945-1L APOSPC1945-250ML
Tetrabutylammoniumfluorid 1.0 M in THF
Tetrabutylammoniumfluorid
Formel: C₁₆H₃₆FN
Siedepunkt: 65…67 °C
Dichte: 0.903 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –17 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00011747
CAS-Nummer: 429-41-4
EINECS: 207-057-2
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III