4-Chlor-2-fluortoluol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC1920-25G
PC1920-100G
PC1920-250G
PC1920-1KG
PC1920-5G
PC1920-500G
PC1920-5KG
APOSPC1920-25GEA
24.9
EUR
APOSPC1920-25G
APOSPC1920-100G
APOSPC1920-250G
APOSPC1920-1KG
APOSPC1920-5G
APOSPC1920-500G
APOSPC1920-5KG
4-Chlor-2-fluortoluol 99%
4-Chlor-2-fluortoluol
Formel:
C₇H₆ClF Siedepunkt: 158 °C Dichte: 1.186 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 51 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000571 CAS-Nummer: 452-75-5 UN-Nummer: 1993 ADR: 3,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...