3-Chlor-2-fluorpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC1914-1G
PC1914-25G
PC1914-5G
APOSPC1914-1GEA
14.7
EUR
APOSPC1914-1G
APOSPC1914-25G
APOSPC1914-5G
3-Chlor-2-fluorpyridin
3-Chloro-2-fluoropyridine
Formel:
C₅H₃ClFN Siedepunkt: 162 °C Dichte: 1.33 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 52 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04114144 CAS-Nummer: 1480-64-4 UN-Nummer: 2924 ADR: 3+8,III |