2-Chlor-5-fluortoluol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1900-100G PC1900-25G PC1900-5G
APOSPC1900-100GEA 69.6 EUR
APOSPC1900-100G APOSPC1900-25G APOSPC1900-5G
2-Chlor-5-fluortoluol
2-Chlor-5-fluortoluol
Formel: C₇H₆ClF
Siedepunkt: 156…157 °C
Dichte: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 51 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040853
CAS-Nummer: 33406-96-1
EINECS: 251-508-6
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III