2-Chlor-4-fluorthiophenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chlor-4-fluorobenzene-1-thiol, 2-Chloro-4-fluorobenzenethiol, 1-Chloro-3-fluoro-6-mercaptobenzene, 2-Chlor-4-fluorobenzenethiol
PC1889-1G
PC1889-250MG
PC1889-5G
APOSPC1889-1GEA
60.9
EUR
APOSPC1889-1G
APOSPC1889-250MG
APOSPC1889-5G
2-Chlor-4-fluorthiophenol 97%
2-Chlor-4-fluorthiophenol
Formel:
C₆H₄ClFS Siedepunkt: 86…88 °C/15mmHg Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00052936 CAS-Nummer: 175277-99-3 |