4-Chlor-3-fluorphenol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC1880G-25G PC1880G-5G PC1880G-100G
APOSPC1880G-25GEA 53.8 EUR
APOSPC1880G-25G APOSPC1880G-5G APOSPC1880G-100G
4-Chlor-3-fluorphenol 98%
4-Chlor-3-fluorphenol
Formel: C₆H₄ClFO
Siedepunkt: 84 °C/44mmHg
Schmelzpunkt: 50…56 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042583
CAS-Nummer: 348-60-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR