3-Chlor-4-fluorphenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC1880D-25G PC1880D-1G PC1880D-5G
APOSPC1880D-25GEA 94.5 EUR
APOSPC1880D-25G APOSPC1880D-1G APOSPC1880D-5G
3-Chlor-4-fluorphenol 97%
3-Chlor-4-fluorphenol
Formel: C₆H₄ClFO
Siedepunkt: 103…104 °C/11mmHg
Schmelzpunkt: 38…43 °C
Flammpunkt: 108 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002257
CAS-Nummer: 2613-23-2
EINECS: 220-042-5
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,III