4-Chlor-2-fluor-1-nitrobenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Chloro-2-fluoronitrobenzene
PC1875-100G
PC1875-25G
PC1875-5G
APOSPC1875-100GEA
165
EUR
APOSPC1875-100G
APOSPC1875-25G
APOSPC1875-5G
4-Chlor-2-fluor-1-nitrobenzol 98%
4-Chlor-2-fluor-1-nitrobenzol
Formel:
C₆H₃ClFNO₂ Schmelzpunkt: 48…49 °C Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00042211 CAS-Nummer: 700-37-8 EINECS: 211-842-5 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...