1-Chloro-3-fluoro-2-propanol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1868M-1G PC1868M-25G PC1868M-5G
APOSPC1868M-1GEA 114 EUR
APOSPC1868M-1G APOSPC1868M-25G APOSPC1868M-5G
1-Chloro-3-fluoro-2-propanol 96%
1-Chloro-3-fluoro-2-propanol
Formel: C₃H₆ClFO
Siedepunkt: 153…156 °C
Dichte: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00045284
CAS-Nummer: 453-11-2
UN-Nummer: 1987
ADR: 3,III