4-Chlor-2-fluorzimtsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(4-Chloro-2-fluorophenyl)acrylic acid
PC1864R-25G PC1864R-5G PC1864R-1G
APOSPC1864R-25GEA 74.1 EUR
APOSPC1864R-25G APOSPC1864R-5G APOSPC1864R-1G
4-Chlor-2-fluorzimtsäure 98%
4-Chlor-2-fluorzimtsäure
Formel: C₉H₆ClFO₂
Schmelzpunkt: 215…218 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00143287
CAS-Nummer: 202982-65-8