2-Chlor-6-fluorbenzylmercaptan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1864N-1G PC1864N-5G
APOSPC1864N-1GEA 112 EUR
APOSPC1864N-1G APOSPC1864N-5G
2-Chlor-6-fluorbenzylmercaptan 97%
Formel: C₇H₆ClFS
Siedepunkt: 102 °C/15mmHg
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00052473
CAS-Nummer: 170924-52-4