α,2-Dichlor-6-fluortoluol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Chloro-6-fluorobenzyl chloride, 1-Chloro-2-(chloromethyl)-3-fluorobenzene
PC1864H-100G
PC1864H-250G
PC1864H-25G
APOSPC1864H-100GEA
43.5
EUR
APOSPC1864H-100G
APOSPC1864H-250G
APOSPC1864H-25G
α,2-Dichlor-6-fluortoluol 97%
α,2-Dichlor-6-fluortoluol
Formel:
C₇H₅Cl₂F Siedepunkt: 208…210 °C Dichte: 1.401 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 93 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000896 CAS-Nummer: 55117-15-2 EINECS: 259-487-5 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,II |