2-Chlor-4-fluorbenzylamin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC1864B-25G PC1864B-100G
APOSPC1864B-25GEA 37.7 EUR
APOSPC1864B-25G APOSPC1864B-100G
2-Chlor-4-fluorbenzylamin 97%
2-Chlor-4-fluorbenzylamin
Formel: C₇H₇ClFN
Siedepunkt: 94…96 °C/15mmHg
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042532
CAS-Nummer: 15205-11-5
UN-Nummer: 2735
ADR: 8,III